Merck
705179
Sigma-Aldrich
N,N-Diisopropyl-4H-benzo[d][1,3,2]dioxaborinin-2-amine
97%
Synonym(e):
(4H-Benzo[d][1,3,2]dioxaborinin-2-yl)-diisopropyl-amine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H20BNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
233.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.505
Dichte
1.020 g/mL at 25 °C
SMILES String
CC(C)N(B1OCc2ccccc2O1)C(C)C
InChI
1S/C13H20BNO2/c1-10(2)15(11(3)4)14-16-9-12-7-5-6-8-13(12)17-14/h5-8,10-11H,9H2,1-4H3
InChIKey
LBKWVNXGUHDPET-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
145.0 °F
Flammpunkt (°C)
62.8 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)