Wichtige Dokumente
C22415
4-Chloranilin
98%
Synonym(e):
1-Amino-4-chlorobenzene, 4-Chlorophenylamine, p-Chloroaniline
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
4.4 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
0.15 mmHg ( 25 °C)
Assay
98%
Form
chips
crystals or chunks
bp
232 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
67-70 °C (lit.)
SMILES String
Nc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C6H6ClN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2
InChIKey
QSNSCYSYFYORTR-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Allylation in the presence of ultrasonication to form N-allyl-4-chloroaniline, a precursor for bioactive compounds containing indole and dihydroindole nucleus.
- Povarov reaction with cyclopentadiene to form C-2 aliphatic substituted tetrahydroquinolines.
- Mannich reaction with aldehydes and cyclic ketones to form β-amino carbonyl compounds.
- Nitration to form 4-chloro-3-nitroaniline in the presence of guanidinium nitrate.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
248.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
120.0 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?