Merck
702765
Sigma-Aldrich
Natrium-tert-Pentoxid -Lösung
1.4 M in THF
Synonym(e):
tert.-Amylalkohol Natriumsalz, Natrium-tert-amoxid
Größe auswählen
100 ML
€ 107,00
500 ML
€ 396,00
€ 107,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
€ 107,00
500 ML
€ 396,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H11NaO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
110.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 107,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
liquid
Konzentration
1.4 M in THF
Brechungsindex
n20/D 1.415
Dichte
0.904 g/mL at 25 °C
SMILES String
[Na+].CCC(C)(C)[O-]
InChI
1S/C5H11O.Na/c1-4-5(2,3)6;/h4H2,1-3H3;/q-1;+1
InChIKey
CGRKYEALWSRNJS-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
1.4 °F
Flammpunkt (°C)
-17 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Brandon K Tate et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(28), 10160-10169 (2015-06-11)
Alkoxide-bridged disilver cations react with dihydrogen to form hydride-bridged cations, releasing free alcohol. Hydrogenolysis of neutral silver fluorides affords hydride-bridged disilver cations as their bifluoride salts. These reactions proceed most efficiently when the supporting ligands are expanded N-heterocyclic carbenes (NHCs)