Fortfahren mit
60435
Kalium-tert-pentoxid -Lösung
technical, ~25% in toluene (T, ~1.7 M)
Synonym(e):
Kalium-(2-methyl-2-butanolat), Kalium-tert.-pentylat -Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 134,00
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 263,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH2C(CH3)2OK
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.24
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352001
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4149025
Concentration:
~25% in toluene (T, ~1.7 M)
€ 134,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
technical
Quality Segment
concentration
~25% in toluene (T, ~1.7 M)
density
0.90 g/mL at 20 °C
SMILES string
[K+].CCC(C)(C)[O-]
InChI
1S/C5H11O.K/c1-4-5(2,3)6;/h4H2,1-3H3;/q-1;+1
InChI key
ZRLVQFQTCMUIRM-UHFFFAOYSA-N
Application
Potassium tert-pentoxide solution has been used as a base to synthesize [RuClPh(CO)(H2IMes)(PCy3)] from second-generation Grubbs metathesis catalyst, [RuCl2(=CHPh)(H2IMes)(PCy3)], (where H2IMes is 1,3-dimethyl-4,5-dihydroimidazol-2-ylidene and PCy3 is tricyclohexylphosphine) and benzyl alcohol. This complex is a solid, air-stable and highly active isomerization catalyst.
Disclaimer
kann auskristallisieren; kann durch Erwärmen auf ~30°C wieder in Lösung gebracht werden
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
70275760402277304
description
technical, ~25% in toluene (T, ~1.7 M)
description
2 M in THF
description
~25% in methanol (T)
description
0.5 M in toluene
grade
technical
grade
-
grade
-
grade
-
concentration
~25% in toluene (T, ~1.7 M)
concentration
2 M in THF
concentration
~25% in methanol (T)
concentration
0.5 M in toluene
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
density
0.90 g/mL at 20 °C
density
0.920 g/mL at 25 °C
density
0.95 g/mL at 20 °C
density
0.877 g/mL at 25 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kalium-tert-pentoxid -Lösung
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
39.2 °F
flash_point_c
4 °C
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
108-88-3
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf