Wichtige Dokumente
69806
D-(+)-Milchsäure-tert.-butylester
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Form
crystals
Optische Aktivität
[α]20/D +7.3±0.5°, c = 1.7% in methylene chloride
Optische Reinheit
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
mp (Schmelzpunkt)
38-42 °C
Funktionelle Gruppe
ester
hydroxyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@@H](O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C7H14O3/c1-5(8)6(9)10-7(2,3)4/h5,8H,1-4H3/t5-/m1/s1
InChIKey
IXXMVXXFAJGOQO-RXMQYKEDSA-N
Verwandte Kategorien
1 of 4
Dieser Artikel | 69819 | 69799 | 77367 |
---|---|---|---|
Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
mp 38-42 °C | mp - | mp −26 °C (lit.) | mp −26 °C (lit.) |
form crystals | form liquid | form liquid | form liquid |
optical activity [α]20/D +7.3±0.5°, c = 1.7% in methylene chloride | optical activity [α]20/D −13±1°, neat | optical activity - | optical activity [α]20/D −10.5±1°, neat |
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?