Wichtige Dokumente
230340
(−)-Methyl-L-lactat
98%, optical purity ee: 97% (GLC)
Synonym(e):
Methyl-(S)-(−)-lactat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]18/D −8.1°, neat
Optische Reinheit
ee: 97% (GLC)
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Brechungsindex
n20/D 1.413 (lit.)
bp
144-145 °C (lit.)
Dichte
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
hydroxyl
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
COC(=O)[C@H](C)O
InChI
1S/C4H8O3/c1-3(5)4(6)7-2/h3,5H,1-2H3/t3-/m0/s1
InChIKey
LPEKGGXMPWTOCB-VKHMYHEASA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
120.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
49 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?