G1951
D-Gluconsäure -Lösung
49-53 wt. % in H2O
Synonym(e):
2,3,4,5,6-Pentahydroxycapronsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
viscous liquid
Optische Aktivität
[α]/D +9.0 to 15.5°
Konzentration
49-53 wt. % in H2O
Brechungsindex
n20/D 1.4161
Dichte
1.234 g/mL at 25 °C
SMILES String
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12O7/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13)/t2-,3-,4+,5-/m1/s1
InChIKey
RGHNJXZEOKUKBD-SQOUGZDYSA-N
Anwendung
used in hygienic products, food and pharmaceutical industry.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter