Fortfahren mit
E34102
(−)-Ethyl L-Lactat
98%
greener alternative
Umweltfreundlichere Alternative
Synonym(e):
(−)-Ethyl-L-lactat, (S)-(−)-2-Hydroxy-propionsäure-ethylester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 36,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 39,50
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 59,00
2.5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 174,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H10O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
118.13
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-694-1
Beilstein/REAXYS Number:
1720839
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
€ 36,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
4.1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
2 mmHg ( 20 °C), 5 mmHg ( 30 °C)
assay
98%
form
liquid
optical activity
[α]14/D −10°, neat
autoignition temp.
752 °F
expl. lim.
1.5 %, 100 °F
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
refractive index
n20/D 1.4130 (lit.)
pH
4 (20 °C, 50 g/L)
bp
154 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
density
1.034 g/mL at 20 °C (lit.), 1.042 g/mL at 25 °C
greener alternative category
SMILES string
C[C@H](O)C(OCC)=O
InChI
1S/C5H10O3/c1-3-8-5(7)4(2)6/h4,6H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
InChI key
LZCLXQDLBQLTDK-BYPYZUCNSA-N
General description
Ethyl lactate is an economically viable green solvent used in organic synthesis. It is generally employed in organic reactions like multi-component reactions, cycloaddition reaction, asymmetric induction, photochemical synthesis, and ligand-free coupling reactions, etc.
Application
(−)-Ethyl L-lactate can be used in the preparation of:
  • (R)-(+)-2-methyloxirane.
  • (S)-2-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)propanal, a key intermediate for the synthesis of maltepolides.
Features and Benefits
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is a safer and more sustainable alternative to ethyl acetate and acetone. It is an ester of natural L-lactic acid, which is produced by fermentation of sugar and thus aligns with "Safer Solvents and Auxiliaries" and "Use of Renewable Feedstocks". Click here for more information.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
7736769799230340
description
98%
description
≥99.0%
description
purum, ≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
description
98%, optical purity ee: 97% (GLC)
assay
98%
assay
≥99.0% (Sum of enantiomers, GC)
assay
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
pH
4 (20 °C, 50 g/L)
pH
-
pH
-
pH
-
bp
154 °C (lit.)
bp
154 °C (lit.)
bp
154 °C (lit.)
bp
144-145 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (−)-Ethyl L-Lactat
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
128.8 °F - closed cup
flash_point_c
53.8 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
687-47-8
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf