Fortfahren mit
75950
2-Oxo-valeriansäure
≥98.0% (T)
Synonym(e):
α-Ketovaleriansäure, 2-Oxo-pentansäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 358,00
25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 597,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH2CH2COCOOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-340-2
Beilstein/REAXYS Number:
635884
MDL number:
Assay:
≥98.0% (T)
Form:
liquid
€ 358,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (T)
form
liquid
bp
88-90 °C/12 mmHg (lit.)
mp
7-9 °C (lit.)
density
1.110 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, ketone
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H8O3/c1-2-3-4(6)5(7)8/h2-3H2,1H3,(H,7,8)
InChI key
KDVFRMMRZOCFLS-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
754477594068255
description
≥98.0% (T)
description
≥95.0% (HPLC)
description
≥99.0% (T)
description
≥98.0% (T)
assay
≥98.0% (T)
assay
≥95.0% (HPLC), ≥97.0% (T)
assay
≥99.0% (T)
assay
≥98.0% (T)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
7-9 °C (lit.)
mp
-
mp
33-36 °C
mp
8-10 °C
form
liquid
form
powder
form
flakes
form
-
bp
88-90 °C/12 mmHg (lit.)
bp
-
bp
82 °C/0.05 mmHg
bp
82-83 °C/11 mmHg (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
201.2 °F - closed cup
flash_point_c
94 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)