Merck
694940
Sigma-Aldrich
Linolensäure-1-13C
99 atom % 13C, 95% (CP)
Synonym(e):
Linolensäure-1-13C
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2CH=CH)3(CH2)713CO2H
Molekulargewicht:
279.42
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
95% (CP)
Form
liquid
bp
230-232 °C/1 mmHg
mp (Schmelzpunkt)
-11 °C
Dichte
0.917 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C18H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h3-4,6-7,9-10H,2,5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b4-3-,7-6-,10-9-/i18+1
InChIKey
DTOSIQBPPRVQHS-JAYTYYOISA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
P G Toral et al.
Journal of dairy science, 102(2), 1213-1223 (2018-12-26)
The basis for marine lipid-induced milk fat depression (MFD) has not been established yet, but recent reports suggest the putative contribution of shifts in the ruminal metabolism of α-linolenic acid (ALA). To test this hypothesis, an isotopic tracer approach was