Fortfahren mit
735124
Linoleic acid-d32
98 atom % D, 98% (CP)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CD3(CD2)4CD=CDCD2CD=CD(CD2)7CO2D
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
312.64
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352002
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+32
Form:
liquid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
98 atom % D
assay
98% (CP)
form
liquid
mass shift
M+32
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])/C([2H])=C([2H])\C([2H])([2H])/C([2H])=C([2H])\C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])O[2H]
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,10-9-/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D,7D,8D2,9D,10D,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2/hD
InChI key
OYHQOLUKZRVURQ-ZUBLZFHSSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
683582747475734322
description
98 atom % D, 98% (CP)
description
98 atom % D
description
98 atom % D, 98% (CP)
description
98 atom % D, 97% (CP)
assay
98% (CP)
assay
99% (CP)
assay
98% (CP)
assay
97% (CP)
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
mass shift
M+32
mass shift
M+34
mass shift
M+32
mass shift
M+11
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)