Wichtige Dokumente
692468
(R)-[(RuCl(DM-BINAP))2(μ-Cl)3][NH2Me2]
Synonym(e):
Dimethylammonium-dichloro-tri-(μ-chloro)-bis-[(R)-(+)-2,2′-bis-[di-(3,5-xylyl)-phosphino]-1,1′-binaphthyl]-diruthenat(ΙΙ)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.[Cl-].CNC.[Cl+]1[Ru-]2[Cl+][Ru-]1[Cl+]2.Cc3cc(C)cc(c3)P(c4cc(C)cc(C)c4)c5ccc6ccccc6c5-c7c(ccc8ccccc78)P(c9cc(C)cc(C)c9)c%10cc(C)cc(C)c%10.Cc%11cc(C)cc(c%11)P(c%12cc(C)cc(C)c%12)c%13ccc%14ccccc%14c%13-c%15c(ccc%16ccccc%15%16)P(c%17cc(C)cc(C)c%17)c%18cc(C)cc(C)c%18
InChI
1S/2C52H48P2.C2H7N.2ClH.3Cl.2Ru/c2*1-33-21-34(2)26-43(25-33)53(44-27-35(3)22-36(4)28-44)49-19-17-41-13-9-11-15-47(41)51(49)52-48-16-12-10-14-42(48)18-20-50(52)54(45-29-37(5)23-38(6)30-45)46-31-39(7)24-40(8)32-46;1-3-2;;;;;;;/h2*9-32H,1-8H3;3H,1-2H3;2*1H;;;;;/q;;;;;3*+1;2*-1/p-1
InChIKey
LGSCCUXQQTYWAH-UHFFFAOYSA-M
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 2
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago