Merck
686417
Sigma-Aldrich
3-Brom-5-Hydroxybenzoesäure
97%
Größe auswählen
5 G
€ 65,50
€ 65,50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 65,50
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H5BrO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
217.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 65,50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
237-241 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
carboxylic acid
SMILES String
Oc1cc(Br)cc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H5BrO3/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3,9H,(H,10,11)
InChIKey
WGIBEMRBLBGETQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbonesEnvironment
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)