Wichtige Dokumente
686026
Lithiumborhydrid
hydrogen-storage grade, ≥90%
Synonym(e):
Lithiumboranat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
hydrogen-storage grade
Assay
≥90%
Form
crystals
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp (Schmelzpunkt)
275 °C (dec.)
Dichte
0.666 g/mL at 25 °C (lit.)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
, Enabling
SMILES String
[Li+].[BH4-]
InChI
1S/BH4.Li/h1H4;/q-1;+1
InChIKey
UUKMSDRCXNLYOO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
An article about metal borohydrides as hydrogen storage materials
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.