Merck
213330
Sigma-Aldrich
Ammoniumchlorid
ACS reagent, ≥99.5%
Synonym(e):
Salmiak
About This Item
Lineare Formel:
NH4Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
53.49
Beilstein:
4371014
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
eCl@ss:
38050207
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for SM 5210
Dampfdichte
1.9 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 160.4 °C)
Assay
≥99.5%
Form
powder, crystals or chunks
Verunreinigungen
≤0.005% insolubles
Glührückstand
≤0.01%
pH-Wert
4.5-5.5 (25 °C, 5%)
mp (Schmelzpunkt)
340 °C (subl.) (lit.)
Anionenspuren
phosphate (PO43-): ≤2 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Kationenspuren
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤2 ppm
Mg: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
SMILES String
N.Cl
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
InChIKey
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ammoniumchlorid (NH4Cl)-Kristalle gehören zum kubischen Kristallsystem. Es kann mittels Reaktion von HCl mit wässrigen Ammoniaklösungen synthetisiert werden. NH4Cl wird bei der Herstellung von Soda mittels Solvay-Verfahren als Nebenprodukt gebildet.
Anwendung
Ammoniumchlorid (NH4Cl) wurde in zahlreichen Studien als einer der Bestandteile von Erythrozyten-Lysepuffer verwendet. Es kann als Katalysator in der Herstellung von 3,4-Dihydropyrimidin-2-(1H)-onen genutzt werden.
Anorganische Ammonium-Ionen (NH4+) sind ein wirksamer Katalysator für die Aldol-Kondensation von Carbonylverbindungen. Es dient bei der Herstellung von Trimethylamin-Hydrochlorid (TMA·HCl) als Stickstoffquelle.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Immune Cell Isolation from Mouse Femur Bone Marrow.
Liu X and Quan N.
Bio-protocol, 5(20) (2015)
514502
CorpBase ID (for auto-filling citation data) null
Mark E Kusek et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (83)(83), e50823-e50823 (2014-01-17)
Mucosal surfaces serve as protective barriers against pathogenic organisms. Innate immune responses are activated upon sensing pathogen leading to the infiltration of tissues with migrating inflammatory cells, primarily neutrophils. This process has the potential to be destructive to tissues if
Selective Synthesis of Trimethylamine by Catalytic N-Methylation of Ammonia and Ammonium Chloride by utilizing Carbon Dioxide and Molecular Hydrogen.
Beydoun K, et al.
ChemCatChem, 8(1), 135-138 (2016)
Zeina S Khan et al.
Cellular and molecular bioengineering, 13(6), 591-604 (2020-12-08)
Cells in the tumor microenvironment experience mechanical stresses, such as compression generated by uncontrolled cell growth within a tissue, increased substrate stiffness due to tumor cell extracellular matrix (ECM) remodeling, and leaky angiogenic vessels which involve low fluid shear stress.
Artikel
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
Verwandter Inhalt
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.