230006
Zinknitrat Hydrat
99.999% trace metals basis
Synonym(e):
Dinitric acid zinc salt hydrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.999% trace metals basis
Form
powder and chunks
Verunreinigungen
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp (Schmelzpunkt)
36 °C (lit.)
Dichte
2.065 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O.[Zn++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.H2O.Zn/c2*2-1(3)4;;/h;;1H2;/q2*-1;;+2
InChIKey
FOSPKRPCLFRZTR-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.