Fortfahren mit
638080
2-Di-tert-butylphosphin-2′,4′,6′-triisopropylbiphenyl
98%, solid
Nachhaltigkeitsmerkmale
Synonym(e):
tert.-Butyl-XPhos
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 59,40
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 191,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 905,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.650,00
500 g
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
€ 7.610,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C29H45P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
424.64
UNSPSC Code:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 59,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
2-Di-tert-butylphosphin-2′,4′,6′-triisopropylbiphenyl, 98%
Quality Segment
product line
Buchwald Ligand
assay
98%
form
solid
reaction suitability
reaction type: Cross Couplings, reagent type: ligand
reaction type: Arylations, reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reagent type: ligand
reaction type: Carboxylations, reagent type: ligand
reaction type: Decarboxylations
greener alternative product score
old score: 12
new score: 1
Find out more about DOZN™ Scoring
greener alternative product characteristics
Atom Economy
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
mp
148-151 °C (lit.)
functional group
phosphine
greener alternative category
SMILES string
CC(P(C(C=CC=C1)=C1C(C(C(C)C)=CC(C(C)C)=C2)=C2C(C)C)C(C)(C)C)(C)C
InChI
1S/C29H45P/c1-19(2)22-17-24(20(3)4)27(25(18-22)21(5)6)23-15-13-14-16-26(23)30(28(7,8)9)29(10,11)12/h13-21H,1-12H3
InChI key
SACNIGZYDTUHKB-UHFFFAOYSA-N
General description
tBuXPhos [2-Di-tert-butylphosphino-2′,4′,6′-triisopropylbiphenyl] is an air-stable, electron-rich biaryl phosphine ligand developed by the Buchwald group to enhance the reactivity of palladium catalysis during cross-coupling reactions.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product belongs to category of Re-engineered products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Atom Economy”, “Use of Renewable Feedstock” and “Design for Energy Efficiency”. Click here to view its DOZN scorecard.
Learn more about Buchwald Phosphine Ligands
Application
tBuXPhos is a ligand for Pd-catalyzed C-O and C-N bond formation.
It can be used in the following reactions:
  • Palladium-catalyzed Tsuji-Trost substitution and cross-coupling of benzylic fluorides.
  • Palladium-catalyzed C-N cross-coupling of sulfinamides and aryl halides.
  • Palladium-catalyzed rapid methoxylation and deuteriomethoxylation of bromo-chalcones.
tBuXPhos has been used in the preparation of [tBuXPhosAu(MeCN)]BAr4F, a gold catalyst for the intermolecular [2+2] cycloaddition of terminal arylalkynes with substituted alkenes to form functionalized cyclobutenes with high regioselectivity.
Legal Information
Usage subject to US Patents 6307087 and 6395916.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
901904936693PMC2005
description
98%
description
95%
description
-
description
≥98%, ISOM8™
assay
98%
assay
95%
assay
-
assay
≥98%
reaction suitability
reagent type: ligand
reaction type: Carboxylations, reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reagent type: ligand
reaction type: Decarboxylations, reaction type: Cross Couplings, reagent type: ligand
reaction type: Arylations
reaction suitability
reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings, reaction type: Heck Reaction, reagent type: ligand
reaction suitability
reagent type: ligand
reaction suitability
reaction type: Arylations, reaction type: Carboxylations, reaction type: Decarboxylations, reagent type: ligand, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Cross Couplings
form
solid
form
powder or crystals
form
solid
form
solid
functional group
phosphine
functional group
phosphine
functional group
-
functional group
phosphine
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
300
mp
148-151 °C (lit.)
mp
148-151 °C (lit.), 150 °C
mp
-
mp
148-151 °C (lit.), 144-145 °C (Lit.)
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf