Merck
681113
Sigma-Aldrich
2-Brom-4-Chlorbenzoesäure
97%
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H3(Br)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
235.46
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
157-161 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
carboxylic acid
chloro
SMILES String
OC(=O)c1ccc(Cl)cc1Br
InChI
1S/C7H4BrClO2/c8-6-3-4(9)1-2-5(6)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
InChIKey
USMQLFCVCDEXAK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbonesEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)