Merck
297836
Sigma-Aldrich
2-Chlor-4-fluorbenzoesäure
99%
Größe auswählen
25 G
€ 95,90
€ 95,90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 95,90
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H3(F)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.56
Beilstein:
1946215
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 95,90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
181-183 °C (lit.)
Löslichkeit
95% ethanol: soluble 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to very faintly yellow
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
chloro
fluoro
SMILES String
OC(=O)c1ccc(F)cc1Cl
InChI
1S/C7H4ClFO2/c8-6-3-4(9)1-2-5(6)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
InChIKey
GRPWQLDSGNZEQE-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2-Chloro-4-fluorobenzoic acid was used in the preparation of 2-(2-chloro-4-fluorophenyl)-benzothiazole[1].
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis and evaluation of novel benzothiazole derivatives against human cervical cancer cell lines.
Kini S, et al.
Indian Journal of Pharmaceutical Sciences, 69(1), 46-46 (2007)