Wichtige Dokumente
414492
2-(Tributylstannyl)thiophen
97%
Synonym(e):
2-(Tributyltin)thiophene, 2-Thienyltributyltin, Tributyl(thiophen-2-yl)stannate, Tributyl-2-thienylstannane, Tributylthiophen-2-ylstannane
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.518 (lit.)
bp
155 °C/0.1 mmHg (lit.)
Dichte
1.175 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1cccs1
InChI
1S/C4H3S.3C4H9.Sn/c1-2-4-5-3-1;3*1-3-4-2;/h1-3H;3*1,3-4H2,2H3;
InChIKey
UKTDFYOZPFNQOQ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
221.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
105 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?