Merck
679747
Sigma-Aldrich
5-Chlor-2-Hydroxy-3-Nitropyridin
97%
Synonym(e):
5-Chlor-3-nitro-2-pyridinol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H3ClN2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.54
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
232-236 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
nitro
SMILES String
Oc1ncc(Cl)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H3ClN2O3/c6-3-1-4(8(10)11)5(9)7-2-3/h1-2H,(H,7,9)
InChIKey
QVGQNICXNZMXQA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)