Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 62,70 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H4F3NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.10
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
97%
mp
145-149 °C (lit.)
functional group
fluoro
SMILES string
Oc1ccc(cn1)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H4F3NO/c7-6(8,9)4-1-2-5(11)10-3-4/h1-3H,(H,10,11)
InChI key
BYRJSCNPUHYZQE-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine, a pyridine derivative, is a heterocyclic building block. They have useful applications in catalysis, drug design, molecular recognition, and natural product synthesis.
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?