Fortfahren mit
F9272
α-1,2-Fucosidase solution
buffered aqueous solution
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 vial
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 551,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
232-914-2
NACRES:
NA.32
MDL number:
€ 551,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
buffered aqueous solution
Quality Segment
specific activity
≥0.4 units/mg protein
packaging
vial of 0.004 unit
UniProt accession no.
foreign activity
β-galactosidase, α-mannosidase, β-hexosaminidase, neuraminidase, α-1-3,4-fucosidase and proteases, none detected
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... FUCA1(2517)
Biochem/physiol Actions
Releases α-1,2-fucose from the non-reducing end of complex carbohydrates.
Physical form
Solution in 20 mM Tris-HCl, pH 7.5, 25 mM NaCl
Other Notes
One unit will release 1.0 μmole of fucose from 2′-fucosyllactose per min at pH 5.0 at 37°C
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F3023F1924F6272
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
specific activity
≥0.4 units/mg protein
specific activity
≥2 units/mg protein
specific activity
≥0.5 units/mg protein
specific activity
≥1.8 units/mg protein
packaging
vial of 0.004 unit
packaging
vial of 0.02 unit
packaging
vial of 0.004 unit
packaging
-
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)