Merck
678473
Sigma-Aldrich
Malonsäure-13C4-methyl-d3-ester
99 atom % 13C, 98 atom % D, 98% (CP)
Synonym(e):
2-(methyl-13C-d3)-propanedioic-1,2,3-13C3 acid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C4D3H3O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
125.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51113400
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % D
Assay
98% (CP)
Form
solid
Massenverschiebung
M+7
SMILES String
[2H][13C]([2H])([2H])[13CH]([13C](O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c1-2(3(5)6)4(7)8/h2H,1H3,(H,5,6)(H,7,8)/i1+1D3,2+1,3+1,4+1
InChIKey
ZIYVHBGGAOATLY-SJCAVMRWSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)