Fortfahren mit
610046
Bor-11B
95 atom % 11B
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
11B
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
11.01
UNSPSC Code:
12141907
PubChem Substance ID:
MDL number:
eCl@ss:
38120101
Isotopic purity:
95 atom % 11B
Mass shift:
depleted
Form:
solid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
95 atom % 11B
form
solid
mass shift
depleted
SMILES string
[11B]
InChI
1S/B/i1+0
InChI key
ZOXJGFHDIHLPTG-IGMARMGPSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
601551426148601500
description
95 atom % 11B
description
≥99% 10B
description
≥99 atom % 11B
description
99 atom % 7Li
isotopic purity
95 atom % 11B
isotopic purity
≥99% 10B
isotopic purity
≥99 atom % 11B
isotopic purity
99 atom % 7Li
mass shift
depleted
mass shift
-
mass shift
depleted
mass shift
depleted
form
solid
form
solid
form
-
form
solid
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)