Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
250 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 665,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
13CH2(13CO2H)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
107.04
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Mass shift:
M+3
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenisotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
form
solid
mp
132-135 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+3
SMILES string
O[13C](=O)[13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C3H4O4/c4-2(5)1-3(6)7/h1H2,(H,4,5)(H,6,7)/i1+1,2+1,3+1
InChI key
OFOBLEOULBTSOW-VMIGTVKRSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 99 atom % 13C | description 99 atom % 13C | description 99 atom % 13C, 99% (CP) | description 99 atom % 13C, 97% (CP) |
| mass shift M+3 | mass shift M+3 | mass shift M+3 | mass shift M+6 |
| isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solid | form - | form solid | form solid |
| mp 132-135 °C (dec.) (lit.) | mp −51-−50 °C (lit.) | mp 214 °C (dec) (lit.) | mp 153-159 °C (lit.) |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
341.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
172 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?