Fortfahren mit
490318
Methyl-d3-malonsäure
98 atom % D
Synonym(e):
2-(Methyl-d3)propanedioic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.000,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CD3CH(CO2H)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
121.11
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Mass shift:
M+3
Form:
solid
€ 1.000,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
form
solid
mp
134-136 °C (lit.)
mass shift
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C(C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c1-2(3(5)6)4(7)8/h2H,1H3,(H,5,6)(H,7,8)/i1D3
InChI key
ZIYVHBGGAOATLY-FIBGUPNXSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
490199490202493120
description
98 atom % D
description
99 atom % 13C
description
99 atom % 13C
description
99 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % D
mass shift
M+3
mass shift
M+2
mass shift
M+3
mass shift
M+3
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
mp
134-136 °C (lit.)
mp
132-135 °C (dec.) (lit.)
mp
132-135 °C (dec.) (lit.)
mp
208-212 °C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)