Merck
700186M
Avanti
17:0 cholesteryl ester
cholest-5-en-3β-yl heptadecanoate, methylene chloride solution
Synonym(e):
cholesteryl heptadecanoate; 110864
Größe auswählen
1 MG
€ 161,00
€ 161,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
€ 161,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C44H78O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
639.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
€ 161,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>99% (TLC)
Form
methylene chloride solution
Verpackung
pkg of 1 × 1 mL (700186M-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand 700186M
Konzentration
1 mg/mL (700186M-1mg)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O([C@H]1CC[C@@]2([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CCCC(C)C)C)(CC3)C)CC=C2C1)C)C(=O)CCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C44H78O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-24-42(45)46-37-29-31-43(5)36(33-37)25-26-38-40-28-27-39(35(4)23-21-22-34(2)3)44(40,6)32-30-41(38)43/h25,34-35,37-41H,7-24,26-33H2,1-6H3/t35-,37+,38+,39-,40+,41+,43+,44-/m1/s1
InChIKey
PPQNZVDOBYGOLY-BFGJSWSOSA-N
Allgemeine Beschreibung
17:0 cholesteryl ester (cholesteryl heptadecanoate) is a lipid present in the seeds of Persea grattisima and Chrysophyllum albidum.[1]
Anwendung
17:0 cholesteryl ester (cholesteryl heptadecanoate) has been used as an internal standard in mass spectrometry imaging (MSI).[2] It may be used:
  • in the egg yolk lipid extraction as an internal standard for mass spectroscopy analysis[3]
  • as a reference internal standard for plasma lipid determination using thin layer chromatography (TLC)[4]
  • as an external standard in liquid chromatography-tandem mass spectrometry[5]
Verpackung
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (700186M-1mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The classification of fatty acids of lipids from seeds of Persea grattisima Miller and Chrysophyllum albidum G. Don.
Sam SM and Mensah SI
Ife Journal of Science, 19(2), 447-451 (2017)
Mirjam Visscher et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 30(9), 1790-1800 (2019-06-30)
Atherosclerosis is a lipid and inflammation-driven disease of the arteries that is characterized by gradual buildup of plaques in the vascular wall. A so-called vulnerable plaque, consisting of a lipid-rich necrotic core contained by a thin fibrous cap, may rupture
Xiao-Fei Guo et al.
Prostaglandins, leukotrienes, and essential fatty acids, 102033-102033 (2019-11-20)
This study aimed to compare eicosapentaenoic acid (EPA), docosapentaenoic acid (DPA) and docosahexaenoic acid (DHA) incorporated into red blood cells (RBC) phospholipids (PL), plasma PL, plasma triglyceride (TAG), and plasma cholesteryl ester (CE) fractions, and the metabolomics profiles in a
Takayuki Sassa et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 32(6), 2966-2978 (2018-02-07)
Lipids secreted from the meibomian gland (meibum) form the superficial layer of the tear film and prevent water evaporation from the ocular surface and infection. Here, we identified the fatty acid (FA) elongases responsible for the synthesis of very long-chain
Ya Xie et al.
Food chemistry, 319, 126547-126547 (2020-03-18)
In this research, a novel ultrasound-assisted extraction (USAE) method using a one-phase solvent (isopropanol, IPA) combined with liquid chromatography-electrospray ionization quadrupole time-of-flight mass spectrometry (LC-ESI-QToF-MS) was developed for exhaustive profiling of egg yolk lipids, which are considered to be essential