Wichtige Dokumente
673307
Tris(acetonitril)cyclopentadienylruthenium(II)hexafluorophosphat
Synonym(e):
Tris-(acetonitril)-cyclopentadienylruthenium-hexafluorophosphat
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
core: ruthenium
reagent type: catalyst
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Ru+].CC#N.CC#N.CC#N.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/C5H5.3C2H3N.F6P.Ru/c1-2-4-5-3-1;3*1-2-3;1-7(2,3,4,5)6;/h1-5H;3*1H3;;/q;;;;-1;+1
InChIKey
HJQVFVSAQOQXRG-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Regioselective and stereoselective dehydrative allylation of nucleophiles
- O-H Insertion and condensation reactions
- Hydrosilylation
- Decarboxylative allylic etherification
- Claisen rearrangement of unactivated allyl vinyl ethers
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
The Herzon group has developed highly active catalysts for the anti-Markovnikov hydration and reductive hydration of terminal alkynes to form aldehydes and linear alcohols, respectively.