Wichtige Dokumente
333158
Chlorcyclopentadienyl-bis(triphenylphosphin)ruthenium(II)
Synonym(e):
Bis(triphenylphosphine)(chloro)cyclopentadienylruthenium, Bis(triphenylphosphine)cyclopentadienylruthenium chloride, Cyclopentadienylbis(triphenylphosphine)ruthenium chloride
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
135 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Cl[Ru].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.c2ccc(cc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4.c5ccc(cc5)P(c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/2C18H15P.C5H5.ClH.Ru/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-2-4-5-3-1;;/h2*1-15H;1-5H;1H;/q;;;;+1/p-1
InChIKey
YUYGUQQDGRTJMA-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)