Merck
667412
Sigma-Aldrich
Pentamethylcyclopentadienyltris(acetonitril)ruthenium(II)hexafluorophosphat
Synonym(e):
[RuCp*(MeCN)3]PF6
Größe auswählen
250 MG
€ 254,00
€ 254,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 254,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H24N3PRuF6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
504.42
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 254,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: ruthenium
reagent type: catalyst
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Ru+].CC#N.CC#N.CC#N.F[P-](F)(F)(F)(F)F.CC1C(C)=C(C)C(C)=C1C
InChI
1S/C10H16.3C2H3N.F6P.Ru/c1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;3*1-2-3;1-7(2,3,4,5)6;/h6H,1-5H3;3*1H3;;/q;;;;-1;+1
InChIKey
IYEMDYLFXFMECZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Pentamethylcyclopentadienyltris(acetonitril)ruthenium(II)hexafluorophosphat ist eine Organo-ruthenium-Verbindung. Es wird häufig als homogener Katalysator bei der organischen Synthese eingesetzt. Es ermöglicht die Hydrosilylierung von Alkinen, die Cyclotrimerisierung von Alkinen, Cycloadditionsreaktionen und Reaktionen zur Bildung von Kohlenstoff-Kohlenstoff- oder Kohlenstoff-Heteroatom-Bindungen.
Anwendung
Ein vielseitiger Katalysator für die Hydrosylierung von Alkinen, die α-Vinylsilane bereitstellen.[1][2]
Reagens, das als Katalysatorvorläufer für Kohlenstoff-Kohlenstoff- oder Kohlenstoff-Heteroatom-Bindungen-bildende Reaktionen eingesetzt wird.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Barry M Trost et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(50), 17644-17655 (2005-12-15)
The complex [Cp*Ru(MeCN)3]PF6 is shown to catalyze the hydrosilylation of a wide range of alkynes. Terminal alkynes afford access to alpha-vinylsilane products with good regioselectivity. Deuterium labeling studies indicate a clean trans addition process is at work. The same complex
Markovnikov alkyne hydrosilylation catalyzed by ruthenium complexes.
B M Trost et al.
Journal of the American Chemical Society, 123(50), 12726-12727 (2001-12-14)
Artikel
Trost group's protocol yields α-vinylsilanes from terminal acetylenes using [Cp*Ru(MeCN)3]PF6 catalyst and others for hydrosilylation.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf