Fortfahren mit
676497
Dichlor(pentamethylcyclopentadienyl)ruthenium(III)-Polymer
solid
Nachhaltigkeitsmerkmale
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 171,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[(C10H15)RuCl2]n
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 171,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Dichlor(pentamethylcyclopentadienyl)ruthenium(III)-Polymer,
form
solid
Quality Segment
reaction suitability
core: ruthenium, reagent type: catalyst
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
mp
45-47 °C
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Ru](Cl)Cl.[Ru](Cl)Cl.C[C]2[C]([C]([C]([C]2C)C)C)C.C[C]1[C]([C]([C]([C]1C)C)C)C
InChI
1S/2C10H15.4ClH.2Ru/c2*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;;;;;/h2*1-5H3;4*1H;;/q;;;;;;2*+2/p-4
InChI key
VDXZXHGAMPUNED-UHFFFAOYSA-J
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This product falls under category 12 PAP and aligns with the Green Chemistry Principle of Catalysis. It is a ruthenium complex with a pentamethylcyclopentadienyl ligand, used as a precursor for various catalytic applications. Click here for more information.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
361356667234676500
description
-
description
-
description
-
description
-
reaction suitability
core: ruthenium, reagent type: catalyst
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis, core: ruthenium, reagent type: catalyst
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: ruthenium
reaction type: click chemistry
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: ruthenium
form
solid
form
powder
form
-
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
mp
45-47 °C
mp
-
mp
143-147 °C
mp
276-278 °C
greener alternative category
Aligned
greener alternative category
-
greener alternative category
Aligned
greener alternative category
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)