648663
Bis(ethylcyclopentadienyl)ruthenium(II)
Synonym(e):
Diethylruthenocen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Zusammensetzung
Ru, 33.9-36.4% gravimetric
Eignung der Reaktion
core: ruthenium
reagent type: catalyst
Brechungsindex
n20/D 1.5870 (lit.)
bp
100 °C/0.01 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
6 °C (lit.)
Dichte
1.3412 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Ru].CC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C7H9.Ru/c2*1-2-7-5-3-4-6-7;/h2*3-6H,2H2,1H3;
InChIKey
VLTZUJBHIUUHIK-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Zubehör
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>199.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 93.3 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter