Merck
671630
Sigma-Aldrich
4,7,10,13,16,19,22,25,32,35,38,41,44,47,50,53-Hexadecaoxa-28,29-dithiahexapenta-contan-dionsäure-di-N-succinimidylester
≥94% (oligomer purity)
Synonym(e):
PEG-NHS-ester-disulfid (n=7)
Größe auswählen
100 MG
€ 230,00
€ 230,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 230,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C46H80N2O24S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1109.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 230,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥94% (oligomer purity)
Eignung der Reaktion
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCSSCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C46H80N2O24S2/c49-41-1-2-42(50)47(41)71-45(53)5-7-55-9-11-57-13-15-59-17-19-61-21-23-63-25-27-65-29-31-67-33-35-69-37-39-73-74-40-38-70-36-34-68-32-30-66-28-26-64-24-22-62-20-18-60-16-14-58-12-10-56-8-6-46(54)72-48-43(51)3-4-44(48)52/h1-40H2
InChIKey
CIAGMHUFXZNZOO-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Commonly used as a linker molecule
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Polyethylene glycol (PEG) reagents offer favorable characteristics for various applications, including biocompatibility and solubility.