Wichtige Dokumente
JKA5078
HO-PEG-NHS
average MN 5,000, cross-linking reagent amine reactive
Synonym(e):
HO-PEG-NHS, Hydroxyl-PEG-NHS Ester, Polyethylene glycol
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
HO-PEG5K-NHS, average Mn 5,000
Form
solid
Mol-Gew.
average Mn 5,000
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Lagertemp.
−20°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)