Merck
712531
Sigma-Aldrich
O-[(N-Succinimidyl)-succinyl-aminoethyl]-O′-methylpolyethylenglykol
average Mn 750
Synonym(e):
O-Methyl-O′-[(N-succinimidyl)-succinyl-aminoethyl]-polyethylenglykol, O-Methyl-O′-[2-(succinylamino)-ethyl]-polyethylenglykol N-succinimidylester, Ome-PEG-NHS
Größe auswählen
250 MG
€ 89,40
€ 89,40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 89,40
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
NACRES:
NA.22
€ 89,40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
crystals
Mol-Gew.
average Mn 750
Lagertemp.
−20°C
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Prof. Randal Lee discusses iron oxide magnetic nanospheres and nanocubes design considerations for biosensing applications.
Kanjiro Miyata (The University of Tokyo, Japan) provides insights on the rational design of polymeric materials for “smart” oligonucleotide delivery.