Fortfahren mit
CF0041
Urea crosslinker – C4-arm, NHS ester (DSBU, BuUrBU)
Synonym(e):
1,1′-Bis(2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl) 4,4′-(carbonyldiimino)bis[butanoate], Disuccinimidyldibutyric urea
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 717,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C17H22N4O9
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12161502
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
solid
€ 717,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solid
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation, reagent type: cross-linking reagent
SMILES string
N2(C(=O)CCC2=O)OC(=O)CCCNC(=O)NCCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C17H22N4O9/c22-11-5-6-12(23)20(11)29-15(26)3-1-9-18-17(28)19-10-2-4-16(27)30-21-13(24)7-8-14(21)25/h1-10H2,(H2,18,19,28)
InChI key
XZSQCCZQFXUQCY-UHFFFAOYSA-N
Application
The ureido-4,4´-dibutyric acid bis(hydroxysuccinimide) ester, also known as DSBU or BuUrBU, is the longest version of MS-cleavable urea-based lysine-lysine reactive homobifunctional cross-linkers, featuring a C4-arm. At neutral or slightly basic pH, it irreversibly crosslinks the neighbouring lysine groups. The presence of the symmetrical urea moiety which is prone to collision-induced dissociation allows for the unambiguous distinguishing of crosslinks in tandem CID-MS experiments.
Legal Information
Product of CF Plus Chemicals.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
481084700754700746
description
-
description
97%
description
-
description
-
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation, reagent type: cross-linking reagent
reaction suitability
reaction type: Cross Couplings, reagent type: ligand
reaction type: Acylations, reagent type: ligand
reaction type: Arylations, reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reagent type: ligand
reaction type: C-C Bond Formation, reagent type: ligand
reaction type: Decarboxylations, reagent type: ligand
reaction type: Stille Coupling
reaction suitability
-
reaction suitability
-
form
solid
form
-
form
solid
form
solid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)