Merck
669210
Sigma-Aldrich
3,4-(2′,2′-Diethylpropylen)dioxythiophen
97%
Synonym(e):
3,3-Diethyl-3,4-dihydro-2H-thieno[3,4-b][1,4]-dioxepin, EDOT analog
Größe auswählen
250 MG
€ 233,00
€ 233,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 233,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H16O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.31
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 233,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.534
Dichte
1.109 g/mL at 25 °C
SMILES String
CCC1(CC)COc2cscc2OC1
InChI
1S/C11H16O2S/c1-3-11(4-2)7-12-9-5-14-6-10(9)13-8-11/h5-6H,3-4,7-8H2,1-2H3
InChIKey
HMKHKPKUPVRLOW-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Conjugated polymers offer charge transport between inorganic, electrically conducting metals and organic, proton-conducting biological systems.