Wichtige Dokumente
660485
3,4-Propylendioxythiophen
97%
Synonym(e):
3,4-Dihydro-2H-thieno[3,4-b][1,4]-dioxepin, ProDOT
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
79-83 °C
SMILES String
C1COc2cscc2OC1
InChI
1S/C7H8O2S/c1-2-8-6-4-10-5-7(6)9-3-1/h4-5H,1-3H2
InChIKey
WNOOCRQGKGWSJE-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Conjugated polymers offer charge transport between inorganic, electrically conducting metals and organic, proton-conducting biological systems.