Wichtige Dokumente
802247
2-Chloromethyl-2,3-dihydrothieno[3,4-b]-1,4-dioxine
95%
Synonym(e):
2-Chloromethyl EDOT, 2-Chloromethyl-2,3-dihydro-thieno[3,4-b][1,4]dioxine
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
39-44 °C
Übergangstemp.
flash point >230 °F
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
ClCC1COc2cscc2O1
InChI
1S/C7H7ClO2S/c8-1-5-2-9-6-3-11-4-7(6)10-5/h3-5H,1-2H2
InChIKey
UOXHKOVMJCKBOG-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- 2-[((6-hexyloxy-9,10-anthraquinone)-2-yl)oxymethyl]-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine (AQ-EDOT)
- 2-[(N′-(10-nonadecyl)perylene-3,4,9,10-biscarboximide-N-yl)4-phenoxymethyl]-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine (PTCDI-EDOT)
- 2-[((6-hexyloxy-11,11,12,12-tetracyanoanthraquinodimethane)-2-yl)-oxymethyl]-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine (TCAQ-EDOT)
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?