Wichtige Dokumente
751871
3,4-Dihexylthiophene
97%
Synonym(e):
3,4-Bis-n-hexyl thiophene
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.494
Dichte
0.925 g/mL at 25 °C
SMILES String
CCCCCCc1cscc1CCCCCC
InChI
1S/C16H28S/c1-3-5-7-9-11-15-13-17-14-16(15)12-10-8-6-4-2/h13-14H,3-12H2,1-2H3
InChIKey
YIRIIAIZQBBXHL-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.