Merck
660523
Sigma-Aldrich
3,4-(2,2-Dimethylpropylendioxy)thiophen
97%
Synonym(e):
3,4-Dihydro-3,3-dimethyl-2H-thieno[3,4-b-1,4]-dioxepin, EDOT analog
Größe auswählen
500 MG
€ 365,00
€ 365,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 365,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H12O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 365,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
41-46 °C
SMILES String
CC1(C)COc2cscc2OC1
InChI
1S/C9H12O2S/c1-9(2)5-10-7-3-12-4-8(7)11-6-9/h3-4H,5-6H2,1-2H3
InChIKey
PUEUIEYRIVFGLS-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
208.9 °F
Flammpunkt (°C)
98.3 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Conjugated polymers offer charge transport between inorganic, electrically conducting metals and organic, proton-conducting biological systems.