668516
(S)-(+)-3,3-Dimethyl-2-Butylamin
97%
Synonym(e):
(S)-3,3-Dimethyl-2-aminobutan
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.413
bp
103 °C
mp (Schmelzpunkt)
-4 °C
Dichte
0.743 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@H](N)C(C)(C)C
InChI
1S/C6H15N/c1-5(7)6(2,3)4/h5H,7H2,1-4H3/t5-/m0/s1
InChIKey
DXSUORGKJZADET-YFKPBYRVSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- methyl 3′-{[(2S-3,3-dimethylbutan-2-yl]carbamoyl]-2,2′-binaphthalene-3-carboxylate
- N,N-(S)-bis(diphenylphosphanyl)-3,3-dimethyl-2-butylamine
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
35.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
2 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter