Merck
237450
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-(1-Naphthyl)ethylamin
≥99%
Synonym(e):
(S)-(−)-α-Methyl-1-naphthalinmethylamin
Größe auswählen
1 G
€ 57,60
5 G
€ 115,00
€ 57,60
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 57,60
5 G
€ 115,00
About This Item
Lineare Formel:
C10H7CH(CH3)NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
171.24
Beilstein:
2208024
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 57,60
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]20/D −59°, c = 5 in methanol
Optische Reinheit
ee: 98% (GLC)
Brechungsindex
n20/D 1.623 (lit.)
bp
153 °C/11 mmHg (lit.)
Dichte
1.067 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
C[C@H](N)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H13N/c1-9(13)11-8-4-6-10-5-2-3-7-12(10)11/h2-9H,13H2,1H3/t9-/m0/s1
InChIKey
RTCUCQWIICFPOD-VIFPVBQESA-N
Anwendung
Employed in a preparation of a chiral thiourea solvating agent useful for enantiodiscrimination of α-hydroxy and α-amino acids by 1H NMR.[1]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tetrahedron, 63, 7673-7673 (2007)