Fortfahren mit
336505
(R)-(−)-1-Cyclohexylethylamin
98%
Synonym(e):
(R)-(−)-α-Methylcyclohexanmethylamin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 140,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H11CH(CH3)NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
127.23
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
227-634-2
Beilstein/REAXYS Number:
2935070
MDL number:
eCl@ss:
32150312
Assay:
98%
Form:
liquid
€ 140,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
optical activity
[α]20/D −4°, neat, [α]20/D -3.8±0.3°, neat
optical purity
ee: 95% (GLC)
bp
177-178 °C (lit.)
density
0.866 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
C[C@@H](N)C1CCCCC1
InChI
1S/C8H17N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h7-8H,2-6,9H2,1H3/t7-/m1/s1
InChI key
XBWOPGDJMAJJDG-SSDOTTSWSA-N
General description
(R)-(-)-1-Cyclohexylethylamine is a chiral amine mainly used as a resolving agent for racemic compounds.
Application
(R)-(-)-1-Cyclohexylethylamine may be used in the preparation of a chiral calix[4]arene Schiff base derivatives with potential enantioselective recognition ability towards amines.
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
125.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
52 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)