Merck
667374
Sigma-Aldrich
2-Chlor-6-Methylbenzothiazol
96%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H6ClNS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.66
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
44-49 °C
SMILES String
Cc1ccc2nc(Cl)sc2c1
InChI
1S/C8H6ClNS/c1-5-2-3-6-7(4-5)11-8(9)10-6/h2-4H,1H3
InChIKey
PAKSGYIFUVNJQF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)