Merck
290068
Sigma-Aldrich
Zinktrifluormethansulfonat
greener alternative
98%
Synonym(e):
Bis(trifluormethansulfonato)zink, Zinktrifluormethylsulfonat, Zn(OTf)2, Trifluormethansulfonsäure Zinksalz, Zinktriflat, Zn(OTf)2
About This Item
Lineare Formel:
(CF3SO3)2Zn
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
363.53
Beilstein:
4028195
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
98%
Eignung der Reaktion
core: zinc
reagent type: catalyst
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp (Schmelzpunkt)
≥300 °C (lit.)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
[Zn++].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2CHF3O3S.Zn/c2*2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*(H,5,6,7);/q;;+2/p-2
InChIKey
CITILBVTAYEWKR-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ im Einklang stehen. Dieses Produkt wurde zu Zwecken der katalytischen Effizienz verbessert. Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten.
Zink-Trifluormethansulfonat wirkt als Lewis-Säure bei der nukleophilen Addition und als Katalysator bei Aldol-Reaktionen.[1]
Anwendung
  • Starten einer Hochtemperatur-Zink-Ionen-Batterie durch eine Triazolium-basierte ionische Flüssigkeit: Diese Studie untersucht die Verwendung von Zinktrifluormethansulfonsäure in einer ionischen Flüssigkeit für Hochtemperatur-Zink-Ionen-Batterien und zeigt signifikante Verbesserungen bei Leitfähigkeit und Stabilität (Li et al., 2022).
  • Verbesserung der Löslichkeit von 6-Mercaptopurin durch Bildung von ionischem Kokristall mit Zinktrifluormethansulfonat: Der Schwerpunkt der Forschungsarbeit liegt auf der Verbesserung der Löslichkeit von 6-Mercaptopurin durch Bildung von ionischen Kokristallen mit Zinktrifluormethansulfonat, was zu einer Einkristall-zu Einkristall-Transformation führt (Yao et al., 2014).
  • Spontane Entsättigung der Solvatisierungshülle für Frostschutz-Zinkionen-Gel-Elektrolyte mit hoher Leistung: In diesem Artikel wird die Entwicklung eines hochleistungsfähigen Zinkionen-Gel-Elektrolyten mit Zinktrifluormethansulfonat erörtert, der selbst bei niedrigen Temperaturen eine hervorragende Leistung zeigt (Li et al., 2023).
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Novel heterogeneous zinc triflate catalysts for the rearrangement of ?-pinene oxide.
Wilson K, et al.
Catalysis Letters, 61(1-2), 51-55 (1999)
Regioselective synthesis of 3-alkylindoles mediated by zinc triflate.
Zhu X and Ganesan A
The Journal of Organic Chemistry, 67(8), 2705-2708 (2002)
Zinc triflate as Lewis acid in nucleophilic addition to cyclic N-acyliminium ions
Ronaldo Aloise P et al.
Synlett, 2005, 2297-2300 (2005)
Magnesium and zinc-catalyzed thioketalization
Corey EJ and Shimoji K
Tetrahedron Letters, 24, 169-169 (1983)
Yu Hsien Lin et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(88), 10910-10912 (2012-10-02)
β-Glycosyl imidinium triflate is generated from participating thioglycoside donors for disarmed-armed iterative glycosylations and one-pot oligosaccharide synthesis.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf