Merck
666610
Sigma-Aldrich
Tetrakis(dimethylamido)hafnium(IV)
packaged for use in deposition systems
Synonym(e):
TDMAH, Tetrakis-(dimethylamino)-hafnium(IV)
Größe auswählen
25 G
€ 2.420,00
€ 2.420,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 2.420,00
About This Item
Lineare Formel:
[(CH3)2N]4Hf
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
354.79
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 2.420,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥99.99% (trace metals analysis)
Form
low-melting solid
Eignung der Reaktion
core: hafnium
mp (Schmelzpunkt)
26-29 °C (lit.)
Dichte
1.098 g/mL at 25 °C
SMILES String
CN(C)[Hf](N(C)C)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/4C2H6N.Hf/c4*1-3-2;/h4*1-2H3;/q4*-1;+4
InChIKey
ZYLGGWPMIDHSEZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Alkylamide von Hafnium stellen einen praktischen und wirksamen Vorläufer für die Ablagerung von Atomschichten für glatte und amorphe Hafniumoxid-Dünnfilme dar.[1][2][3][4]
Anwendung
Verwendung als Vorläufer für die Atomschichtablagerung von Hafniumoxid-Nanolaminaten, die in Halbleiterprodukten als Ersatz für Siliziumoxid verwendet werden.[1][2][3][4]
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
109.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
43 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication
Rushworth S
Material Matters, 5(4) null
Surface morphology and crystallinity control in the atomic layer deposition (ALD) of hafnium and zirconium oxide thin films
Hausmann DM, Gordon RG
Journal of Crystal Growth, 249, 251-261 (2003)
Applied Physics Letters, 91, 193503-193503 (2007)
The Savannah ALD System - An Excellent Tool for Atomic Layer Deposition
Monsma D, Becker J
Material Matters, 1(3), 5-5 (2006)
Artikel
Atomic Layer Deposition (ALD) technology ensures uniform coating on complex 3D surfaces with precise chemisorption cycles.
Nanocomposite Coatings with Tunable Properties Prepared by Atomic Layer Deposition
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.
Questions
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.