Fortfahren mit
445541
Hafnium(IV)-tert-butoxid
99.99% trace metals basis (purity excludes ~2000 ppm zirconium.)
Synonym(e):
Hafnium tetrakis(tert -butoxide), Hafnium(IV) tert -butoxide, Tetra-tert -butoxyhafnium
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 414,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Hf[OC(CH3)3]4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
470.94
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
€ 414,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
Sol-Gel Precursors
assay
99.99% trace metals basis (purity excludes ~2000 ppm zirconium.)
reaction suitability
core: hafnium
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
bp
90 °C/5 mmHg (lit.)
density
1.166 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)O[Hf](OC(C)(C)C)(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
InChI
1S/4C4H9O.Hf/c4*1-4(2,3)5;/h4*1-3H3;/q4*-1;+4
InChI key
WZVIPWQGBBCHJP-UHFFFAOYSA-N
General description
Atomic number of base material: 72 Hafnium
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
667943560030
description
99.99% trace metals basis (purity excludes ~2000 ppm zirconium.)
description
-
description
electronic grade, 99.999% trace metals basis
assay
99.99% trace metals basis (purity excludes ~2000 ppm zirconium.)
assay
-
assay
99.999% trace metals basis
density
1.166 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.2376 g/mL
density
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
90 °C/5 mmHg (lit.)
bp
-
bp
81 °C/3 mmHg (lit.)
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
reaction suitability
core: hafnium
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: hafnium
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: zirconium
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hafnium(IV)-tert-butoxid
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
82.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
28 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)