Fortfahren mit
469858
Tetrakis(dimethylamido)titan(IV)
99.999% trace metals basis
Synonym(e):
TDMAT, Tetrakis-(dimethylamino)-titan(IV)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 232,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 707,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[(CH3)2N]4Ti
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224.17
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
221-904-3
MDL number:
€ 232,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99.999% trace metals basis
form
liquid
reaction suitability
core: titanium
bp
50 °C/0.5 mmHg (lit.)
density
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CN(C)[Ti](N(C)C)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/4C2H6N.Ti/c4*1-3-2;/h4*1-2H3;/q4*-1;+4
InChI key
MNWRORMXBIWXCI-UHFFFAOYSA-N
General description
Bitte erkundigen Sie sich in Bezug auf die Abnahme von Großmengen sowie Preise und Verpackungsoptionen.
Application
Tetrakis(dimethylamido)titan(IV) (TDMAT) ist ein Vorläufer von Titannitrid-(TiN)-Dünnfilmen mit metallorganischer chemischer Gasphasenabscheidung (OMCVD) und von Titandioxid-Dünnfilmen mit Atomlagenabscheidung (ALD).TDMAT durchläuft eine exotherme Reaktion mit einem Überschuss von Cyclopentadien und ergibt Tris(dimethylamido)(η5-cyclopentadienyl)titan(IV).
Features and Benefits
  • 99.999% trace metals basis ensures superior quality of deposited films, with minimal defects and consistent properties, critical for microelectronics and optoelectronics applications.
  • High purity reduces the risk of contamination during the coating process, leading to enhanced adhesion, durability, and performance of the final products.
  • The absence of impurities allows for the precise control of particle size and morphology, improving the effectiveness of nanoparticles in targeted applications.
  • High purity ensures that electronic properties are not compromised by impurities, enhancing device performance and reliability.
  • Controlling heavy metals at ppb levels ensures effective contamination control, regulatory compliance, and optimized performance.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
669008455199553131
description
99.999% trace metals basis
description
packaged for use in deposition systems
description
≥99.99%
description
≥99.99% trace metals basis
assay
99.999% trace metals basis
assay
99.999% (trace metals analysis)
assay
≥99.99%
assay
≥99.99% trace metals basis
form
liquid
form
liquid
form
low-melting solid
form
-
density
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.098 g/mL at 25 °C
density
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
50 °C/0.5 mmHg (lit.)
bp
50 °C/0.5 mmHg (lit.)
bp
-
bp
81 °C/0.1 mmHg (lit.)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
reaction suitability
core: titanium
reaction suitability
core: titanium
reaction suitability
core: hafnium
reaction suitability
core: zirconium
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetrakis(dimethylamido)titan(IV)
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
supp_hazards
Lagerklasse
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
flash_point_f
-22.0 °F - closed cup
flash_point_c
-30 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react. 1
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
3275-24-9
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What sealing procedure was used for the ampule containing 469858-5G? There were issues when attempting to reseal the ampule using parafilm. Therefore, a resealing procedure is needed to ensure that the contents can be used over time without crystallizing.
    1 answer
    1. The ampules are intended for one-time use only. For any remaining material, it is advised to transfer it to a bottle with a screw cap in a glove bag under inert atmosphere instead of trying to re-seal the glass ampule. It's important to note that this material is highly sensitive to air and water, so it cannot be guaranteed that the material will not degrade once the ampule has been opened and the contents transferred to a new bottle.